Learn More
Brady™ Thermal Transfer Ultra Aggressive Metallized Label Tape
Codice prodotto. 11569163 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Thermal Transfer Ultra Aggressive Metallized Label Tape; Color: Gray; Length (Metric): 91.4 m; Labels per Row: 1; Thickness (Metric): 0.135 mm; Width (Metric): 76.2 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
11569163 Thermal Transfer Ultra Aggressive Metallized Label Tape; Color: Gray; Length (Metric): 91.4 m; Labels per Row: 1; Thickness (Metric): 0.135 mm; Width (Metric): 76.2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11569163 Fornitore Brady™ N. del fornitore 020788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    567.18€ / 1 rotoli
    Risparmia 52.82€
    8% Sconto
In stock
High adhesion, matte printable labels made of metallized polyester for Thermal Transfer Printers.
  • Printable, ultra aggressive metallized polyester labels for thermal transfer printers
  • Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Permanent Rubber
Colore Gray
Finitura Opaco
Formato Continuous
Materiale Metallized Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Modello THT-21-486
N. per confezione 1 Label(s) / Roll
Quantità 1 Tape
Size 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 248°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0038 in
Spessore (sistema metrico) 0.135 mm
Dimensioni (L x P) 76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
Lunghezza (sistema metrico) 91.4 m
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 76.20 mm
Alternate Part Number THT-21-486