Learn More
Thermographic Measurements Thermax striscia a 10 livelli
Codice prodotto. 17816088
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
188°C to 249°C
40°C to 71°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
17816088 188°C to 249°C pezzi 10
17806088 40°C to 71°C pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17816088 Fornitore Thermographic Measurements N. del fornitore M10STHERGDD01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.40€
    11.41€ / pezzi 10
    Risparmia 1.99€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
L'indicatore di soglia irreversibile, monouso, segnala la temperatura massima raggiunta.
  • Risposta immediata
  • Registrazione permanente della temperatura più alta raggiunta
  • Resistenza all'olio, all'acqua e al vapore
  • Economico e facile da usare
  • Autoadesivo
Specifica
Certificazione/Conformità ISO9001
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 51 mm
Intervallo di umidità 40 to 60%
Lunghezza (sistema metrico) 18 mm
Materiale Polyester Film
Descrizione Thermax 10 Level Temperature indicator Range D
Max. Temperature (English) 480°F
Temperatura max (sistema metrico) 249°C
Min. Temperature (English) 36°F
Min. Temperature (Metric) 2°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 370°F to 480°F
Temperature Range (Metric) 188°C to 249°C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment
Accuracy ±1%+1°C
Suddivisione 188, 193, 199, 204, 210, 216, 224, 232, 241, 249°C
Display Visual Indicator
Larghezza (sistema metrico) 18 mm
Bilancia °C and °F