Learn More
Thermographic Measurements Thermax 10-Level Temperature Indicator Strips, 132°C to 182°C (270°F to 360°F)
Codice prodotto. 17729398
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
132°C to 182°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
17729398 132°C to 182°C pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17729398 Fornitore Thermographic Measurements N. del fornitore M10STHERGCD01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.40€
    11.41€ / pezzi 10
    Risparmia 1.99€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached.
  • Immediate response
  • Permanent record of highest temperature achieved
  • Oil, water, and steam resistant
  • Inexpensive and easy to use
  • Self-adhesive
Specifica
Certificazione/Conformità REACH Compliant, RoHS Compliant, ISO9001
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Surface temperature measurement
Altezza (sistema imperiale) 2.01 in.
Altezza (sistema metrico) 51 mm
Include Indicator Strip
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Materiale Plastic
Peso (sistema metrico) 9 g
Larghezza (sistema imperiale) 4.09 in.
Product Type Self-adhesive Temperature Indicator Strip
Lunghezza (sistema imperiale) 2.01 in.
Max. Temperature (English) 360°F
Temperatura max (sistema metrico) 182°C
Min. Temperature (English) 270°F
Min. Temperature (Metric) 132°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 270°F to 360°F
Temperature Range (Metric) 132°C to 182°C
Calibrated No
Da utilizzare con (apparecchiatura) Surfaces
Accuracy ±1.5°C less than 154°C and ±4°C above
Suddivisione 10 Levels
Display Vertical
Larghezza (sistema metrico) 104 mm
Bilancia Celcius and Farenheit