Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax 4 Level Range E 127-143°C/261-289°F
Descrizione
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.91 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 23 mm |
| Intervallo di umidità | 40 to 60% |
| Lunghezza (sistema metrico) | 45mm |
| Materiale | Polyester, Acrylic Adhesive |
| Tempo di misurazione | 2 to 5 seconds |
| Modello | Thermax 4-level Temperature Indicator 127°C to 143°C (261°F to 289°F) Range E |
| Vedi altri risultati |