Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ 4 Level Micro Range
Codice prodotto. 11780899
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
116 / 121 / 127 / 132°C
160 / 166 / 171 / 177°C
182 / 188 / 193 / 199°C
204 / 210 / 215 / 224°C
49 / 54 / 60 / 65°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11780899 49 / 54 / 60 / 65°C pezzi 10
11710909 116 / 121 / 127 / 132°C pezzi 10
11730909 160 / 166 / 171 / 177°C pezzi 10
11740909 182 / 188 / 193 / 199°C pezzi 10
11750909 204 / 210 / 215 / 224°C pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11780899 Fornitore Thermographic Measurements Ltd N. del fornitore M04MTHERG2C01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.10€
    15.45€ / pezzi 10
    Risparmia 2.65€
    14% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Altezza (sistema imperiale) 0.15 in.
    Altezza (sistema metrico) 4 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 11 mm
    Materiale Polyester, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello Thermax 4-level Temp. Indicator Micro Strips 49°C to 65°C Range 2
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 7 g
    Product Type Irreversible Temperature Indicator
    Lunghezza (sistema imperiale) 0.43 in.
    Descrizione Thermax 4-level Temp. Indicator Micro Strips 49°C to 65°C
    Max. Temperature (English) 149°F
    Temperatura max (sistema metrico) 65°C
    Min. Temperature (English) 120°F
    Min. Temperature (Metric) 49°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 120 / 129 / 140 / 149°F
    Temperature Range (Metric) 49 / 54 / 60 / 65°C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1°C
    Suddivisione 49°C, 54°C, 60°C, 65°C
    Display 49 to 65°C
    Larghezza (sistema metrico) 4 mm