Learn More
Thermographic Measurements Thermax a 4 livelli
Product Code. 17896078
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
104°C to 121°C
149°C to 166°C
171°C to 188°C
193°C to 210°C
216°C to 241°C
249°C to 290°C
37°C to 54°C
60°C to 77°C
82°C to 99°C
Unit Size:
pezzi 10
Product Code. 17896078
Brand: Thermographic Measurements M04STHERGGD01P1
Only null left
Add to basket
Add to basket
L'indicatore di soglia irreversibile, monouso, segnala la temperatura massima raggiunta.
  • Risposta immediata
  • Registrazione permanente della temperatura più alta raggiunta
  • Resistenza all'olio, all'acqua e al vapore
  • Economico e facile da usare
  • Autoadesivo
Specifications
Certificazione/Conformità ISO9001
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry
Altezza (sistema metrico) 23 mm
Intervallo di umidità 40 to 60%
Lunghezza (sistema metrico) 45 mm
Materiale Polyethylene Naphthalate Film
Descrizione Thermax 4 Level Temperature indicator Range G: 171°C to 188°C
Max. Temperature (English) 370°F
Temperatura max (sistema metrico) 188°C
Min. Temperature (English) 36°F
Min. Temperature (Metric) 2°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 340°F to 370°F
Temperature Range (Metric) 171°C to 188°C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment
Accuracy ±1%+1°C
Suddivisione 171, 177, 182, 188°C
Display Visual Indicator
Larghezza (sistema metrico) 45 mm
Bilancia °C and °F