Learn More
Thermographic Measurements Thermax Mini Range 1 a 6 livelli
Codice prodotto. 17898748
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
29°C to 42°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
17898748 29°C to 42°C pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17898748 Fornitore Thermographic Measurements N. del fornitore M06STHERG1C01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.90€
    7.55€ / pezzi 10
    Risparmia 1.35€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-02-2027
L'indicatore di soglia irreversibile, monouso, segnala la temperatura massima raggiunta.
  • Risposta immediata
  • Registrazione permanente della temperatura più alta raggiunta
  • Resistenza all'olio, all'acqua e al vapore
  • Economico e facile da usare
  • Autoadesivo
Specifica
Certificazione/Conformità ISO9001
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry
Altezza (sistema metrico) 12 mm
Intervallo di umidità 40 to 60%
Lunghezza (sistema metrico) 32 mm
Materiale Polyester Film
Descrizione Thermax 6 Level Temperature indicator Range 1
Max. Temperature (English) 108°F
Temperatura max (sistema metrico) 42°C
Min. Temperature (English) 36°F
Min. Temperature (Metric) 2°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 84°F to 108°F
Temperature Range (Metric) 29°C to 42°C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment
Accuracy ±1°C
Suddivisione 29, 33, 34, 37, 40, 42°C
Display Visual Indicator
Larghezza (sistema metrico) 32 mm
Bilancia °C and °F