Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Encapsulated Indicators
Codice prodotto. 11780909
Cambia vista
Click to view available options
Temperatura max (sistema metrico):
132°C
143°C
193°C
210°C
249°C
260°C
280°C
290°C
37°C
42°C
Dimensione della confezione:
pezzi 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperatura max (sistema metrico) unitSize
11780909 42°C pezzi 50
11760929 132°C pezzi 50
11780929 143°C pezzi 50
11770939 193°C pezzi 50
11700949 210°C pezzi 50
11750949 249°C pezzi 50
11770949 260°C pezzi 50
11780949 280°C pezzi 50
11790949 290°C pezzi 50
11760909 37°C pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11780909 Fornitore Thermographic Measurements Ltd N. del fornitore M01ETHE042D01P1
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Altezza (sistema imperiale) 0.51 in.
    Altezza (sistema metrico) 13 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
    Materiale Polyester, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Larghezza (sistema imperiale) 0.51 in.
    Product Type Irreversible Temperature Indicator
    Lunghezza (sistema imperiale) 0.51 in.
    Descrizione Thermax Encapsulated Temperature Indicator 42°C (108°F)
    Max. Temperature (English) 108°F
    Temperatura max (sistema metrico) 42°C
    Min. Temperature (English) 108°F
    Min. Temperature (Metric) 42°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 108°F
    Temperature Range (Metric) 42°C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1°C
    Suddivisione Single Temperature
    Display 42°C; 108°F
    Larghezza (sistema metrico) 13 mm
    Bilancia Dual °C (°F)
    Must be stored in a Fridge