Learn More
Thermographic Measurements Thermax indicatore temp. incapsulato
Codice prodotto. 17866088
Cambia vista
Click to view available options
Max. Temperature (English):
109°F
144°F
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Max. Temperature (English) Dimensione della confezione
17866088 144°F pezzi 50
17856078 109°F pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17866088 Fornitore Thermographic Measurements N. del fornitore M01ETHE062D01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.85€
    10.92€ / pezzi 50
    Risparmia 1.93€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 22-01-2027
L'indicatore di soglia irreversibile, monouso, segnala la temperatura massima raggiunta.
  • Risposta immediata
  • Registrazione permanente della temperatura più alta raggiunta
  • Resistenza all'olio, all'acqua e al vapore
  • Economico e facile da usare
  • Autoadesivo
Specifica
Altezza (sistema metrico) 13 mm
Intervallo di umidità 40 to 60%
Lunghezza (sistema metrico) 18 mm
Materiale Polyester Film
Max. Temperature (English) 144°F
Temperatura max (sistema metrico) 62°C
Min. Temperature (English) 36°F
Min. Temperature (Metric) 2°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 144°F
Temperature Range (Metric) 62°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical Equipment, Pumps, Braking Systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment
Suddivisione Single Value
Larghezza (sistema metrico) 18 mm
Bilancia °C and °F