Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etichetta per la misurazione della temperatura Thermax™
Codice prodotto. 11710889
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
116°C to 154°C
160 - 199 °C
204°C to 260°C
71°C to 110°C
Da 37 a 65°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11710889
Marca: Thermographic Measurements Ltd M08STHERGAD01P1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) Industria elettronica, automobilistica, aerospaziale, siderurgica, metallurgica e delle materie plastiche, laboratori di ricerca, strumentazione, servizi medici, industria alimentare
    Altezza (sistema imperiale) 2 in.
    Altezza (sistema metrico) 51 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 18 mm
    Materiale Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello Thermax 8-level Temperature Indicator 37°C to 65°C (99°F to 149°F) Range A
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Larghezza (sistema imperiale) 0.7 in.
    Product Type Nastro termico
    Lunghezza (sistema imperiale) 0.7 in.
    Descrizione Thermax 8-level Temperature Indicator 37°C to 65°C (99°F to 149°F)
    Max. Temperature (English) 149°F
    Temperatura max (sistema metrico) 65°C
    Min. Temperature (English) 99°F
    Min. Temperature (Metric) 37°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 99°F to 149°F
    Temperature Range (Metric) Da 37 a 65°C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1°C (Range: 29°C to 99°C), ±1.5°C (Range: 100°C to 154°C)
    Suddivisione 37°C, 40°C, 43°C, 46°C, 49°C, 54°C, 60°C, 65°C (99°F, 104°F, 109 °F, 115 °F, 120 °F, 129°F, 140°F, 149°F)
    Display 37/40/43/46/49/54/60/65°C
    Larghezza (sistema metrico) 18 mm