Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etichetta per la misurazione della temperatura Thermax™
Codice prodotto. 11720889
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
116°C to 154°C
160 - 199 °C
204°C to 260°C
71°C to 110°C
Da 37 a 65°C
Packungsgröße:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperature Range (Metric) Packungsgröße
11720889 71°C to 110°C pezzi 10
11730889 116°C to 154°C pezzi 10
11710889 Da 37 a 65°C pezzi 10
11740889 160 - 199 °C pezzi 10
11750889 204°C to 260°C pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11720889 Lieferant Thermographic Measurements Ltd Lieferanten-Nr. M08STHERGBD01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.70€
    8.26€ / pezzi 10
    Risparmia 1.44€
    14% Sconto
Alle Werbeaktionen anzeigen
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Spezifikation
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) Industria elettronica, automobilistica, aerospaziale, siderurgica, metallurgica e delle materie plastiche, laboratori di ricerca, strumentazione, servizi medici, industria alimentare
    Altezza (sistema imperiale) 2 in.
    Altezza (sistema metrico) 51 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 18 mm
    Materiale Poliestere, pellicola di poliammide, Acrylic Adhesive, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello Thermax 8-level Temperature Indicator 71°C to 110°C (160°F to 230°F) Range B
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Larghezza (sistema imperiale) 0.7 in.
    Product Type Nastro termico
    Lunghezza (sistema imperiale) 0.7 in.
    Descrizione Thermax 8-level Temperature Indicator 71°C to 110°C (160°F to 230°F)
    Max. Temperature (English) 230°F
    Temperatura max (sistema metrico) 110°C
    Min. Temperature (English) 160°F
    Min. Temperature (Metric) 71°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 160°F to 230°F
    Temperature Range (Metric) 71°C to 110°C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1°C (Range: 29°C to 99°C), ±1.5°C (Range: 100°C to 154°C)
    Suddivisione 71°C, 77°C, 82°C, 88°C, 93°C, 99°C, 104°C, 110°C (160°F, 171°F, 180°F, 190°F, 199°F, 210°F, 219°F, 230°F)
    Display Nastro termico, 12 x 51 mm, da 71 a 110°C, pellicola in poliestere e poliammide, conservazione fino a 9 mesi a 25°C, irreversibile in meno di 1 s, adesivo e discreto, controllo della temperatura dei componenti dell’industria elettronica
    Larghezza (sistema metrico) 18 mm
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.