Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etichetta per la misurazione della temperatura Thermax™
Descrizione
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Altezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 51 mm |
| Intervallo di umidità | 40 to 60% |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18 mm |
| Materiale | Polyimide Film, Acrylic Adhesive |
| Tempo di misurazione | 2 to 5 seconds |
| Modello | Thermax 8-level Temperature Indicator 204°C to 260°C (399°F to 500°F) Range E |
| Vedi altri risultati |