Learn More
Thermographic Measurements Ltd Mini strisce per la misurazione della temperatura Thermax™
Codice prodotto. 11796358
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
132°C to 160°C
166 - 193 °C
199°C to 232°C
241°C to 290°C
44°C to 62°C
Da 65 a 93°C
Da 99 a 127°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11796358 166 - 193 °C pezzi 10
11766358 Da 65 a 93°C pezzi 10
11776358 Da 99 a 127°C pezzi 10
11786358 132°C to 160°C pezzi 10
11756358 44°C to 62°C pezzi 10
11706368 199°C to 232°C pezzi 10
11716368 241°C to 290°C pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11796358 Fornitore Thermographic Measurements Ltd N. del fornitore M06STHERG6C01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.25€
    8.67€ / pezzi 10
    Risparmia 1.58€
    15% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Altezza (sistema imperiale) 0.47 in.
    Altezza (sistema metrico) 12 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 32 mm
    Materiale Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello Thermax 6-level Temperature Indicator 166°C to 193°C (331°F to 379°F) Range 6
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Product Type Nastro termico
    Lunghezza (sistema imperiale) 1.26 in.
    Descrizione Thermax 6-level Temperature Indicator 166°C to 193°C (331°F to 379°F)
    Max. Temperature (English) 379°F
    Temperatura max (sistema metrico) 193°C
    Min. Temperature (English) 331°F
    Min. Temperature (Metric) 166°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 331°F to 379°F
    Temperature Range (Metric) 166 - 193 °C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1% +1°C (Range:160°C to 290°C)
    Suddivisione 166°C, 171°C, 177°C, 182°C, 188°C, 193°C (331°F, 340°F, 351°F, 360°F, 370°F, 379°F)