Learn More
Thermographic Measurements Ltd Strisce per la misurazione della temperatura Thermax™
Codice prodotto. 11770959
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
0°C to 30°C
Da 30 a 60°C
Da 60 a 90°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11770959 Da 30 a 60°C pezzi 10
11780959 Da 60 a 90°C pezzi 10
11760959 0°C to 30°C pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11770959 Fornitore Thermographic Measurements Ltd N. del fornitore L07HTHERG3D01B1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.90€
    7.55€ / pezzi 10
    Risparmia 1.35€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 02-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Reversible temperature indicator reports the current temperature
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 13485
    Dimensioni quadrante (sistema imperiale) 0.393 in.
    Dimensioni quadrante (sistema metrico) 10 mm
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
    Altezza (sistema metrico) 12.5 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 45 mm
    Materiale Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello 7-level Liquid Crystal Thermometer 30°C to 60°C (86°F to 140°F) 74003C
    Riempimento termometro Liquid Crystal Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Product Type Strisce di misura della temperatura
    Lunghezza (sistema imperiale) 1.77 in.
    Descrizione 7-level Liquid Crystal Thermometer 30°C to 60°C (86°F to 140°F)
    Max. Temperature (English) 140°F
    Temperatura max (sistema metrico) 60°C
    Min. Temperature (English) 86°F
    Min. Temperature (Metric) 30°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 86°F to 140°F
    Temperature Range (Metric) Da 30 a 60°C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Fridge Thermometer, Room Thermometer, Equipment Temperature
    Accuracy ±1°C
    Suddivisione 30°C, 35°C, 40°C, 45°C, 50°C, 55°C, 60°C (86°F, 95°F, 104°F, 113°F, 122°F, 131°F, 140°F)
    Display 30/35/40/45/50/55/ 60°C
    Bilancia Dual °C (°F)