Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori per azoto liquido da banco Thermo-Flask™
Codice prodotto. 11880933 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
1.9 L
2 l
4.5 l
Include:
Carrying Handle, Vented Secure Lid
Without Lid and Handle
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
11880933 1 L Carrying Handle, Vented Secure Lid Pezzo
11868003 2 l Carrying Handle, Vented Secure Lid Pezzo
11878003 4.5 l Carrying Handle, Vented Secure Lid Pezzo
13488119 1 L Without Lid and Handle Pezzo
13478129 1.9 L Without Lid and Handle Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11880933 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 2122
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I contenitori per azoto liquido da banco Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ con recipienti interni in borosilicato consentono di ottimizzare la conservazione con liquido refrigerante.
I contenitori per azoto liquido da banco Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ con recipienti interni in borosilicato consentono di ottimizzare la conservazione con liquido refrigerante e sono perfetti per la conservazione criogenica di routine.
Acciaio inox:
  • Esterno in resistente acciaio inox anticorrosione
  • Maniglia per il trasporto e coperchio di sicurezza ventilato (codici 2122, 2123, 2124)
Imboccatura ampia cava:
  • ideale come trappola fredda
  • Pratica conformazione a disco, ideale per l'uso sul banco con scaglie di ghiaccio e ghiaccio secco/alcool
  • Rivestimento in acciaio inox e base morbida per anni di utilizzo senza problemi
  • Senza coperchio e maniglia (codice 2129)
  • La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Contenitore per piano di lavoro LN2
Capacità (sistema metrico) 1 L
Finitura esterna Acciaio inox
Stile Da banco
Include Carrying Handle, Vented Secure Lid
Altezza (sistema metrico) esterno 225 mm
Diametro (sistema metrico) 116 mm
Diameter (Metric) Inside Neck 85 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 6 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 2.7 kg