Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori per azoto liquido da banco Thermo-Flask™
Codice prodotto. 13488119 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
1.9 L
2 l
4.5 l
Include:
Carrying Handle, Vented Secure Lid
Without Lid and Handle
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
13488119 1 L Without Lid and Handle Pezzo
11880933 1 L Carrying Handle, Vented Secure Lid Pezzo
11868003 2 l Carrying Handle, Vented Secure Lid Pezzo
11878003 4.5 l Carrying Handle, Vented Secure Lid Pezzo
13478129 1.9 L - Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 13488119 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 2129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    586.27€
    532.00€ / pezzi 1
    Risparmia 54.27€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
I contenitori per azoto liquido da banco Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ con recipienti interni in borosilicato consentono di ottimizzare la conservazione con liquido refrigerante.
I contenitori per azoto liquido da banco Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ con recipienti interni in borosilicato consentono di ottimizzare la conservazione con liquido refrigerante e sono perfetti per la conservazione criogenica di routine.
Stainless Steel:
  • Durable, corrosion-resistant stainless-steel exterior
  • Carrying handle and vented secure lid (Part numbers 2122, 2123, 2124)
Shallow Wide Mouth:
  • Ideal for use as a cold trap
  • Convenient dish-shaped design perfect for benchtop use with crushed ice and dry ice/alcohol
  • Stainless-steel jacket and cushioned base for years of trouble-free use
  • Without lid and handle (Part number 2129)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Contenitore per piano di lavoro LN2
Capacità (sistema metrico) 1 L
Finitura esterna Stainless Steel
Stile Da banco
Include Without Lid and Handle
Altezza (sistema metrico) esterno 120 mm
Diametro (sistema metrico) 160 mm
Diameter (Metric) Inside Neck 130 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 8 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 3.6 kg