Learn More
Dostmann Electronic™ Thermo Hygrometer
Codice prodotto. 15370300
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +60°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) unitSize
15370300 -10°C to +60°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15370300 Fornitore Dostmann Electronic™ N. del fornitore 50205002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specifica
Tipo Thermohygrometer
Intervallo di umidità 10 to 99%
Risoluzione 0.001
Accuracy ±3.5%
Temperature Range (Metric) -10°C to +60°C
Precisione termica ±0.8°C
Tipo di display Digital
Risoluzione temperatura 0.1°C
Peso (sistema metrico) 122 g