Learn More
SGE™ Siringhe per autocampionatore
Descrizione
- Improved solvent resistance
- Wide temperature ranges up to 150°C
- Increased operational smoothness
- Designed specifically for the PAL
- 22 gauge needles are 0.72mm OD
- 23 gauge needles are 0.63mm OD
- 26 gauge needles are 0.47mm OD
- Accuracy and Reproducibility; ±1% (dispensed volume) (±2% for 0.5μL syringes)
- Cone shaped (also known as point style AS for autosampler), are designed to withstand multi injection demands and improves septum lifetime when used with an autosampler
- Gas tight plunger, where applicable, is made of PTFE
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | calibro 23 |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gascromatografia |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Product Type | Siringa per autocampionatore |
| Modello | 10F-C/T-GT-5/0.63C |
| Volume (sistema metrico) | 10 μl |
| Stile del punto dell'ago | Puntale conico |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus e AS2000 |
| Tipo di collegamento | Ago fisso |