Learn More
Thermo Scientific™ 15% Graphite/85% Vespel Ferrules
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Temperatura (sistema metrico) max:
350°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Form a strong grip with the column and cannot be reused as they form a permanant seal with the column
- Temperature limit of 350°C, but must be retightened after initial temperature cycles
Specifica
Specifica
| Descrizione | Ferrules |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC/MS |
| Temperatura (sistema metrico) max | 350°C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Trace Cold On-Column Injectors |
| Materiale | 15% Graphite, 85% Vespel |