Learn More
Thermo Scientific™ 16 x 16 Fixed Angle Rotor
Codice prodotto. 10427671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
16 x 16 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
10427671 16 x 16 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10427671 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003336
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
For use in Biofuge Stratos centrifuges.
  • Rmax 9.8mm, 23°
  • Capacity: 16 x 16mL
  • Aerosol tight
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 16 x 16 mL
RCF max 31,660 x g
Velocità max 17,000 rpm
Raggio (sistema metrico) 0.98 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus Centrifuge
Angolo 23°
Certificazione/Conformità Biocontainment approved