Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Microplate Lid
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10069074
Cambia vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
96-well Plate
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Plate Compatibility Dimensione della confezione
10069074 96-well Plate pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10069074 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 5550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00€
    247.01€ / pezzi 50
    Risparmia 16.99€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
For use with Thermo Scientific Microtiter Microplates
Thermo Scientific™ 96-Well Microplate Lid is for use with Thermo Scientific™ Microtiter Microplates. Fits 96-well universal and enhanced-binding microplates.
  • Polystyrene
  • Individually wrapped
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
No. of Wells 96
N. per confezione 50
Product Type Plate Lid
Plate Compatibility 96-well Plate