Learn More
Thermo Scientific™ ABgene Individual Storage Plate Caps
Codice prodotto. 11708156
Cambia vista
Click to view available options
Autoclavabile:
Autoclavable
Dimensione della confezione:
pezzi 960
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Autoclavabile Dimensione della confezione
11708156 Autoclavable pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11708156 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB1179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.70€
    75.20€ / pezzi 960
    Risparmia 4.50€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 03-02-2027
Thermo Scientific™ Individual Storage Plate Caps are designed for sealing Thermo Scientific™ ABgene round well storage plates and cluster tubes.
I tappetini sigillanti da 96 pozzetti Thermo Scientific sono progettati per la conservazione di piastre da 96 pozzetti e sono disponibili nel formato perforabile o autoclavabile. I tappetini tondi o quadrati sono realizzati in elastomero termoplastico e sono idonei per la conservazione a lungo termine.
Caratteristiche principali
  • Tappetini tondi o quadrati sigillanti per la conservazione di piastre a 96 pozzetti
  • Griglia di riferimento alfanumerica
  • Stampata da un elastomero termoplastico brevettato per un design flessibile
  • Adatti per la conservazione a lungo termine
  • Disponibili nel formato perforabile o autoclavabile
    Versione perforabile:
  • Resistenti ai solventi (compresi DMSO, etanolo e isopropanolo)
  • Idoneo all'irradiazione UV e gamma
  • Richiede l'applicazione di una forza di 6 N per la perforazione
  • Intervallo di temperatura: da −20 °C a +55 °C
Versione autoclavabile:
  • Idonea per l'irradiazione UV e gamma
  • Intervallo di temperatura: da −20 °C a +130 °C
Pericolo: no
Condizioni di conservazione: Ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Natural
Materiale Polypropylene
Sterilità Cleanroom
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Plate Lid
Product Line Abgene
Certificazione di RNasi/DNasi assenti Sì
Forabile No
Forma pozzetto Round
Plate Compatibility Abgene 96 Round Well Plate