Learn More
Thermo Scientific™ Abgene™ Plate Covers
Codice prodotto. 11560304
Cambia vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
Abgene 96 and 384-well Plate
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Plate Compatibility Dimensione della confezione
11560304 Abgene 96 and 384-well Plate pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11560304 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB0755
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    99.20€ / pezzi 50
    Risparmia 6.80€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Coperture per piastre a 96 pozzetti, in polipropilene, con o senza rialzo per facilità di impilamento
Coperture per piastre a 96 pozzetti, in polipropilene, con o senza rialzo per facilità di impilamento.
Le coperture per piastra in polipropilene Thermo Scientific, con rialzi per l'impilamento, rappresentano efficaci opzioni di chiusura per numerose applicazioni e possono essere impiegate con piastre a 96 pozzetti. Le coperture sono in polistirene o in polipropilene e possono essere dotate o meno di rialzi.
In evidenza
  • Le coperture con rialzo consentono l'impilamento delle piastre con copertura
  • Le coperture senza rialzo sono indicate per i sistemi automatizzati
  • Le coperture in polipropilene, con o senza rialzo, sono indicate per l'impiego con le piastre a 384 pozzetti 
Pericoloso: no
Condizioni di conservazione: temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Natural
Descrizione Microplate Lid
Dimensioni (L x P x A) 5 x 3.31 x 0.36 in. (126 x 84 x 9.25mm)
Materiale Polipropilene
Sterilità Cleanroom
No. of Wells 96
Include With stacking ridge
Anelli di condensazione No
N. per custodia 50
N. per confezione 2
Dimensioni (L x P) 5 x 3.31 in. (126 x 84 mm)
Formato Lid
Product Type Microplate Lid, cover
Product Line Abgene
Adesivo None
Temperature Range (Metric) -20°C to +120°C
Forma pozzetto All well shapes
Plate Compatibility Abgene 96 and 384-well Plate
Angoli di taglio H1 Corner
Fit for Purpose PCR Ready