Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette a inserto ricaricabile con barriera ART™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12637696
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μl
200 μl
300 μL
1000 μl
1200 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 768
pezzi 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
12637696 1000 μl pezzi 768
11323393 200 μl pezzi 960
11303393 20 μl pezzi 960
12845063 300 μL pezzi 960
11383393 1200 μl pezzi 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12637696 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 2779RI
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette every time with these sterile pipette tips.
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
  • Reload inserts are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space
  • Compatible with SoftFit-L empty racks
  • Color-coded inserts allows quick identification of tip volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 1000L, Filtered, Sterile, Refill
Volume (sistema metrico) 1000 μl
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Colore Natural
Modello 1000L
Lunghezza (sistema imperiale) 3.39 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.61cm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Formato Ricarica
Stile punta Universal
Codice colore Blu
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rainin LTS LiteTouch
Product Line ART SoftFit L