Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette a inserto ricaricabile con barriera ART™
Descrizione
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
- Reload inserts are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space
- Compatible with SoftFit-L empty racks
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume
Specifica
Specifica
| Descrizione | 300L, Filtered, Sterile, Refill |
| Volume (sistema metrico) | 300 μL |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Natural |
| Modello | 300L |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.26 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5.75cm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free |
| Formato | Ricarica |
| Vedi altri risultati |