Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette a inserto ricaricabile con barriera ART™
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette every time with these sterile pipette tips.
133.00€ - 151.00€
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore | Natural |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free |
Formato | Refill |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12637696
|
Thermo Scientific™
2779-RI |
1000L, Filtered, Sterile, Refill | 1000 μl | Blue |
133.00€
pezzi 768 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11323393
|
Thermo Scientific™
2769-RI |
200L, Filtered, Sterile, Refill | 200 μl | Green |
151.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11303393
|
Thermo Scientific™
2749-RI |
20L, Filtered, Sterile, Refill | 20 μl | Red |
136.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12845063
|
Thermo Scientific™
2739-RI |
300L, Filtered, Sterile, Refill | 300 μL | Orange |
134.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11383393
|
Thermo Scientific™
2789-RI |
1200L, Filtered, Sterile, Refill | 1200 μl | Yellow |
133.00€
pezzi 768 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
- Reload inserts are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space
- Compatible with SoftFit-L empty racks
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume
Specifica
Filtered | |
Natural | |
Refill | |
Rainin LTS LiteTouch |
Sterile | |
DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free | |
Universal | |
ART SoftFit L |