Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Solvent Safe Carbon Filtered Pipette Tips
For acids, bases and aggressive organic solvents
94.05€ - 118.00€
Specifica
Filtrato Filtered
Sterilità Non-sterile
Stile punta Universal Fit
Product Line ART
Materiale Carbon with Polyethylene Filter
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Stile punta Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Stile punta Prezzo Quantità e disponibilità  
10470451
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
5079EB
100 to 1000 μL Universal Fit
118.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10726881
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
5069B
200 μL Universal Fit
94.05€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For acids, bases and aggressive organic solvents
Revolutionary filter material handles the pipetting rigors of Combinatorial Chemistry. Unique use of the ART™ filter with Folded Activated Carbon offers both pipetter and sample protection against destructive carryover aerosols and vapors from volatile organic solvents, all without compromising pipetting accuracy and precision.
  • For manual pipetting of organic solvents
  • Utilizes new formula of the ART (aerosol resistant tip) filter tip
  • Helps to eliminate pipetting failures and critical inaccuracies caused by strong acids, bases and aggressive organic solvents
  • Proprietary blend of Folded Activated Carbon with a 40-micron polyethylene filter provides effective solvent protection
Specifica
Specifica
Filtered
Universal Fit
Carbon with Polyethylene Filter
Non-sterile
ART