Learn More
Thermo Scientific™ Cartucce di ricambio per sistemi di purificazione dell’acqua Barnstead™
Codice prodotto. 13204749 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Cartridge
Cartuccia di pretrattamento
Organicfree Cartridge
Pretreatment Cartridge
TFM Membrane
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Easypure Reverse Osmosis System
Nanopure Infinity System
Sistema di osmosi inversa EasyPure™
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
13204749 Pretreatment Cartridge Nanopure Infinity System Pezzo
11810810 Cartridge Nanopure Infinity System Pezzo
11820810 Organicfree Cartridge Nanopure Infinity System Pezzo
11810920 TFM Membrane Easypure Reverse Osmosis System Pezzo
10080614 Cartuccia di pretrattamento Sistema di osmosi inversa EasyPure™ Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 13204749 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore D50251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    239.00€ / pezzi 1
    Risparmia 5.00€
    2% Sconto
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
For Easypure™ RO water purification system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sorgente acqua di alimentazione Deionized, Tap
Tipo di resina Activated Carbon and Macroreticular
Da utilizzare con (apparecchiatura) Nanopure Infinity System
Tipo Pretreatment Cartridge