Specifica
| Carico di carbonio | 7% |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Dimensione del poro | 150Å |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.1 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Hypersil™ HPLC Column |
| Fase stazionaria | Phenyl |
| Forma particelle | Spherical |
| Con tappo | Yes |
| Product Line | Beta |