Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC Columns, 5μm Particle Size
Codice prodotto. 10022063 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
10022063 150 mm 4.6 mm Pezzo
10363075 50 mm 1 mm Pezzo
10189604 50 mm 2.1 mm Pezzo
10119524 100 mm 1 mm Pezzo
10668995 125 mm 4 mm Pezzo
10411845 125 mm 4.6 mm Pezzo
10508015 150 mm 2.1 mm Pezzo
10189044 150 mm 4 mm Pezzo
11522971 200 mm 4.6 mm Pezzo
10463525 100 mm 2.1 mm Pezzo
10507825 100 mm 4.6 mm Pezzo
10549735 50 mm 4.6 mm Pezzo
10302675 30 mm 2.1 mm Pezzo
10382765 250 mm 2.1 mm Pezzo
10468613 250 mm 4 mm Pezzo
10427064 250 mm 3 mm Pezzo
10704746 250 mm 4.6 mm Pezzo
10508025 125 mm 3 mm Pezzo
11593231 250 mm 10 mm Pezzo
11583231 150 mm 20 mm Pezzo
11532971 300 mm 4 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Codice prodotto. 10022063 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 70105154630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High surface area with high bonded phase coverage
  • Thermo Scientific chemistry-bonded on 100Å silica
Order Info
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Spessore pellicola 5 μm
Da utilizzare con LC/MS Separation
Tipo di funzionalità/interazione Standard
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 310 m²/g
Copertura della superficie High Bonded Phase Coverage
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Product Line Beta
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 20%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo Column