Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 Guard Cartridges
Codice prodotto. 10427334 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
3 mm
4 or 4.6 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione particelle unitSize
10427334 2.1 mm 3 μm pezzi 4
10621206 3 mm 5 μm pezzi 4
10448094 4 or 4.6 mm 5 μm pezzi 4
10035513 2.1 mm 5 μm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10427334 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 70103012101
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Economically extends HPLC column lifetime
Features of Betasil C18 Solid Phase
  • Thermo Scientific Chemistry-on 100Å silica
  • High surface area with high bonded phase coverage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Fase stazionaria C18
Product Line BetaSil