Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 Javelin™ Guard Columns
Codice prodotto. 11548720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11548720 2.1 mm 10 mm pezzi 4
11553231 2.1 mm 20 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11548720 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 70105012106
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offer convenient, easy to use protection for analytical HPLC columns
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of Betasil C18 Solid Phase
  • Ligand on 100Å silica
  • High surface area with high bonded phase coverage
Order Info
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your local Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Fase stazionaria C18
Product Line BetaSil