Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 Javelin™ Guard Columns
Codice prodotto. 11553231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11553231 2.1 mm 20 mm pezzi 4
11548720 2.1 mm 10 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11553231 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 70105022106
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Offer convenient, easy to use protection for analytical HPLC columns
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of Betasil C18 Solid Phase
  • Ligand on 100Å silica
  • High surface area with high bonded phase coverage
Order Info
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your local Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Fase stazionaria C18
Product Line BetaSil