Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC Columns, 5μm Particle Size
High surface area with high bonded phase coverage
715.32€ - 821.07€
Specifica
Chimica della colonna | Octyl |
---|---|
Spessore pellicola | 5 μm |
Da utilizzare con | LC/MS Separation |
Forma particelle | Spherical |
Dimensione particelle | 5 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11522981
|
Thermo Scientific™
70205-124030 |
4 mm | 125 mm |
783.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11532981
|
Thermo Scientific™
70205-124630 |
4.6 mm | 125 mm |
783.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10702997
|
Thermo Scientific™
70205-154030 |
4 mm | 150 mm |
783.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10724746
|
Thermo Scientific™
70205-154630 |
4.6 mm | 150 mm |
783.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10302775
|
Thermo Scientific™
70205-254630 |
4.6 mm | 250 mm |
821.07€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10670536
|
Thermo Scientific™
70205-052130 |
2.1 mm | 50 mm |
715.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10408394
|
Thermo Scientific™
70205-053030 |
3 mm | 50 mm |
715.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10478564
|
Thermo Scientific™
70205-102130 |
2.1 mm | 100 mm |
778.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
High surface area with high bonded phase covera
- Thermo Scientific chemistry on 100&Angst; silica
Order Info
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Octyl | |
LC/MS Separation | |
5 μm | |
100 Å | |
L7 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
5 μm | |
Spherical | |
2 to 9 | |
310 m²/g | |
C8 | |
12% | |
Yes |