Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ Phenyl Reversed-Phase HPLC Columns
High-performance stationary phase offering different selectivity
Marca:  Thermo Scientific™ 72405-152130
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10322455
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Extra-dense bonding chemistry gives a highly stable, reproducible surface for reliable results
  • 300Å pore size for improved performance in biomolecule applications; also use for small separations in food additives, aromatic acids, small organic acids, and in LC/MS Stainless-steel column hardware
Specifica
Specifica
2.1 mm
5 μm
L11
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
150 mm
300 Å
Phenyl (Ph)
3%