Descrizione
- Metal
- Sealed
- Holds 50mL test tube
- Fits 825S rotor
- Use with Falcon corning centrifuges
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 825S Rotor for Falcon/Corning centrifuge |