Learn More
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Racks and Accessories
Codice prodotto. 15781267 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Thermo Scientific CryoExtra 20, 40, 80 and 94 Rack
Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack
Tipo:
Cryo Mini Rack
Cryo Square Rack
Cryo Storage Frame
Capacità:
2mL, 13 Cardboard Boxes (100-cell Divider)
2mL, 13 Cardboard Boxes (25-cell Divider)
2mL, 15 Cardboard Boxes (100-cell Divider)
2mL, 15 Cardboard Boxes (25-cell Divider)
Fenwal 4R5461 (250 mL Bag), Cassettes (5)
Fenwal 4R5462 (500 mL Bag), Cassettes (5)
Fenwal 4R9951 (50 mL Bag), Cassettes (8)
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo Capacità Dimensione della confezione
15781267 Thermo Scientific CryoExtra 20, 40, 80 and 94 Rack Cryo Storage Frame Fenwal 4R5462 (500 mL Bag), Cassettes (5) Pezzo
15610216 Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack Cryo Square Rack 2mL, 15 Cardboard Boxes (100-cell Divider) Pezzo
15152754 Thermo Scientific CryoExtra 20, 40, 80 and 94 Rack Cryo Mini Rack 2mL, 13 Cardboard Boxes (25-cell Divider) Pezzo
15620216 Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack Cryo Mini Rack 2mL, 15 Cardboard Boxes (25-cell Divider) Pezzo
15771267 Thermo Scientific CryoExtra 20, 40, 80 and 94 Rack Cryo Storage Frame Fenwal 4R5461 (250 mL Bag), Cassettes (5) Pezzo
15761267 Thermo Scientific CryoExtra 94 Rack Cryo Storage Frame Fenwal 4R9951 (50 mL Bag), Cassettes (8) Pezzo
13449226 Thermo Scientific CryoExtra 20, 40, 80 and 94 Rack Cryo Square Rack 2mL, 13 Cardboard Boxes (100-cell Divider) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15781267 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 1950689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.48€
    73.00€ / pezzi 1
    Risparmia 6.48€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-03-2027
Racks, frames and electrical options
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cryo Storage Frame
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific CryoExtra 20, 40, 80 and 94 Rack
Capacità Fenwal 4R5462 (500 mL Bag), Cassettes (5)