Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Thermocouple Sensors
Codice prodotto. 10664325 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Ribbon Type
Thermocouple Sensor
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10664325
Marca: Thermo Scientific™ 4000393
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sample thermocouple sensors
Thermocouple sensors for cryo tubes, sheath straw and vial samples.
  • Include male plug
For controlled-rate freezing applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Ribbon Type
Tipo di spina Male
Capacità Cryo Tube, Sheath Straw, Vial