Learn More
Thermo Scientific™ Fixed Needle Autosampler Syringes, 5000uL, for Thermo Scientific™ Instruments
Codice prodotto. 13476886 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
13476886 5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13476886 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 365Q2141
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Gas-tight syringe, headspace
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 5 mL FN GT HS, 23 G, 65 mm, 115°C
Calibro dell'ago 23 G
Lunghezza (sistema metrico) 65 mm
Product Type GC Autosampler Syringe
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Volume (sistema metrico) 5 mL
Lunghezza (sistema metrico) ago 65 mm
Stile del punto dell'ago Side Hole
Da utilizzare con (apparecchiatura) TriPlus RSH Autosampler
PTFE Tipped Plunger Yes