Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 10 UV-Vis Spectrophotometers Cylindrical Longpath Cell Holder
Codice prodotto. 11873754 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Cylindrical Cell Holder
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11873754 Cylindrical Cell Holder Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11873754 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 336012000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00€
    298.54€ / pezzi 1
    Risparmia 21.46€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
For GENESYS 10 Spectrophotometers with single-cell cuvette holder.
  • Accommodates a cylindrical cell with a 10 to 100mm pathlength, 22 to 25mm dia. and Z dimension of 11mm Models with six-position cell holders can accommodate single-cell holders using accessory Single-cell Platform and Holder (14-385-476), available separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cylindrical Cell Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura) Genesys™ 10 UV-vis spectrophotometer
Lunghezza del percorso 100 mm