Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spectrophotometer Filter Holder
Marca:  Thermo Scientific™ 4028000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11871872
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Filter Holder. Holds one filter/lens up to 8mm thick with dimensions up to 44mm wide and 104mm high.
Specifica
Specifica
Filter Holder
Holds one filter/lens up to 8mm thick with dimensions 104 H x 44mm W
Genesys™ 20 visible spectrophotometer