Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Javelin Guard Columns
Codice prodotto. 11503161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Lunghezza (sistema metrico) Dimensione particelle Dimensione della confezione
11503161 4 mm 20 mm 5 μm pezzi 4
11553151 4 mm 10 mm 3 μm pezzi 4
11573151 3 mm 20 mm 3 μm pezzi 4
11528710 2.1 mm 10 mm 5 μm pezzi 4
11583151 2.1 mm 20 mm 5 μm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11503161 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 28105024006
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Offer convenient, easy-to-use protection for analytical HPLC columns
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of the BDS C18 Solid Phase
  • Base deactivated with minimal residual silanol activity
  • Economical with exceptional reproducibility
Bestellinformation
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your local Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Fase stazionaria C18
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.