Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Prism RP Columns--5μm Particle Size
Offered in lengths from 50 to 250mm, with I.D. from 1.0 to 20mm
599.76€ - 645.66€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11512921
|
Thermo Scientific™
32105-102130 |
2.1 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11502921
|
Thermo Scientific™
32105-052130 |
2.1 mm | 50 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Specifica
5 μm | |
Alkyl Amide |