Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica Javelin™ Guard Columns
Javelin guard columns offer convenient, easy-to-use protection for analytical HPLC columns
Marca:  Thermo Scientific™ 30005-024006
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11553171
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of Silica Solid Phase
  • Excellent batch-to-batch reproducibility
  • Spherical particle with narrow particle size distribution
  • Long column lifetime
  • High performance and column efficiency
Specifica
Specifica
5 μm
20 mm
4 mm