Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC Columns, 3μm Particle Size
Polar endcapped for alternative selectivity.
620.16€ - 1028.34€
Specifica
Dimensione particelle | 3 μm |
---|---|
Dimensione del poro | 190 Å |
Tipo USP | L1 |
Fase stazionaria | C18 |
Materiale di impaccamento | Silica |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10577645
|
Thermo Scientific™
22503-153030 |
3 mm | 150 mm |
1028.34€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10407074
|
Thermo Scientific™
22503-104030 |
4 mm | 100 mm |
863.84€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10290005
|
Thermo Scientific™
22503-154630 |
4.6 mm | 150 mm |
909.01€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10549365
|
Thermo Scientific™
22503-054630 |
4.6 mm | 50 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10427814
|
Thermo Scientific™
22503-052130 |
2.1 mm | 50 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10381125
|
Thermo Scientific™
22503-104630 |
4.6 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Polar endcapped for alternative selectivity.
- High quality, highly pure silica columns
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
3 μm | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase |
190 Å | |
C18 | |
10% | |
Reversed Phase |