Learn More
Thermo Scientific™ Adjustable Reinforced Shelf with Channels
Codice prodotto. 15523771 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Shelf
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15523771 Shelf Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15523771 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 224161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00€
    573.00€ / pezzi 1
    Risparmia 62.00€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Material: Stainless Steel; For Use With: Large capacity reach-in CO2 Incubator; ; Environmental chambers 3948, 3907 and 3962
Utilize shelving options and accessories to increase the flexibility of your Thermo Scientific™ Environmental Chamber or Incubator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Reinforced Stainless Steel Shelf and Channels (max. load 68kg)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Large Capacity Reach-In CO2 Incubator
Lighting LED
Materiale Stainless Steel
Tipo Shelf