Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Chloride Combination Electrode - Mercury-Free
Codice prodotto. 11500154 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
11500154 BNC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11500154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00€
    737.13€ / pezzi 1
    Risparmia 277.87€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Typical applications include water/wastewater, soil, dairy, meats, tomato/vegetable products.
Method ASTM/AOAC approved
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Chloride
Tipi di connettore BNC
Giunzione Sure-Flow Junction
Materiale Plastic
Da utilizzare con (apparecchiatura) ISE Meter with a BNC Connection
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 80°C
Tipo Chloride Combination Electrode