Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Ammonium Ion Sensing Module
Codice prodotto. 10749741
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
9300BNWP Electrode Body Handle
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10749741 9300BNWP Electrode Body Handle Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10749741 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 931801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00€
    319.50€ / pezzi 1
    Risparmia 87.50€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Get quick, reliable and accurate measurements of dissolved ammonium in aqueous solutions.
The ammonium module must be used with the 9300BNWP electrode body and double junction reference electrode, Cat. No. 900200.
Warranty period
6 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore WPBNC
Da utilizzare con (apparecchiatura) 9300BNWP Electrode Body Handle
Tipo Ammonia Ion Sensing Module