Learn More
Thermo Scientific™ Anti-HA sintetico
Codice prodotto. 11563060 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11563060 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11563060 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 26184
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
HA Synthetic peptide 26184 from Thermo Scientific™ specifically detects HA in samples, and it is validated for Control
The HA peptide, NH2-YPYDVPDYA-COOH, is a synthetic peptide used to competitively elute fusion proteins containing the influenza hemagglutinin (HA) tag bound to immobilized anti-HA affinity resins.
Formulation: 5 mg purified Peptide (1mg/mL) no preservative;
26184 detects HA in samples. 26184 has been successfully used in Control procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Protein Form Recombinant
Content And Storage Store at 4°C.
Da utilizzare con (applicazione) Immunoprecipitation
Quantità 5 mg
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol