Learn More
Thermo Scientific™ Collection Plates (Polypropylene) for Pierce™ 96-Well Filter Spin Plates
Codice prodotto. 11874131 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 plates
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11874131 6 plates pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11874131 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 89813
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Collection plates and balance plates for use with 96-well filter spin plates
These Thermo Scientific Plate Accessories are collection plates and centrifuge balance plates for affinity purification and desalting resin products that use Thermo Scientific Pierce 96-Well Filter Spin Plates.
Related Products
Balance Plate for Pierce™ 96-Well Filter Spin Plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 0.0
Product Line Pierce
Product Type Collection Plate
Materiale Polypropylene
No. of Wells 96
Compatibilità piastre 96-Well Plates
Quantità 6 plates